Learn More
CD103 Monoclonal Antibody (2E7), PE, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen HMCD10304
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 10676455
  • 317.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD103 Monoclonal antibody specifically detects CD103 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD103
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
Q60677
Itgae
Mouse CD103. from C57BL/6J mouse intestinal intraepithelial lymphocytes (IEL)
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2
Flow Cytometry
2E7
PE
Itgae
A530055J10; alpha-E1; alpha-M290; aM290; antigen CD103; antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide; CD103; DC; DCs; HML-1 antigen; human mucosal lymphocyte antigen 1, alpha polypeptide; HUMINAE; integrin alpha E; integrin alpha E, epithelial-associated; integrin alpha E1, epithelial-associated; integrin alpha M290; Integrin alpha-E; Integrin alpha-E heavy chain; Integrin alpha-E light chain; Integrin alpha-IEL; integrin subunit alpha E; integrin, alpha E; integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide); integrin, alpha E, epithelial-associated; Intregrin alpha E2; Itgae; MGC141996; Mucosal lymphocyte 1 antigen
Armenian Hamster
purified
RUO
16407
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!