Learn More
OXER1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534062
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15332501
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey (100%).
OXER1 Polyclonal antibody specifically detects OXER1 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
OXER1
Polyclonal
Unconjugated
OXER1
5-oxo-ETE acid G-protein-coupled receptor 1; 5-oxo-ETE G-protein coupled receptor; GPCR; GPR170; G-protein coupled receptor 170; G-protein coupled receptor R527; G-protein coupled receptor TG1019; HEOAD54; OXE receptor; OXER1; oxoeicosanoid (OXE) receptor 1; oxoeicosanoid receptor 1; TG1019
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
165140
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q8TDS5
OXER1
Synthetic 19 amino acid peptide from C-terminus of human OXER1.
50 μg
Primary
Human, Non-human Primate