Learn More
OXNAD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA532011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13496577
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: U87-MG. Predicted reactivity: Mouse (83%), Rat (85%), Rhesus Monkey (96%), Bovine (86%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
OXNAD1 Polyclonal antibody specifically detects OXNAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OXNAD1
Polyclonal
Unconjugated
OXNAD1
2410002F01Rik; AW492292; BC019806; oxidoreductase NAD binding domain containing 1; oxidoreductase NAD-binding domain containing 1; oxidoreductase NAD-binding domain-containing protein 1; Oxnad1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
92106
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q96HP4
OXNAD1
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 2 and 312 of Human OXNAD1