Learn More
RBL1 Monoclonal Antibody (KAB6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA112362
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11548103
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RBL1 Monoclonal antibody specifically detects RBL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
RBL1
Monoclonal
Unconjugated
RBL1
107 kDa retinoblastoma-associated protein; AW547426; CP107; DNA-binding protein RFX5; MGC40006; p107; pRb1; RB transcriptional corepressor like 1; Rbl1; Regulatory factor X 5; regulatory factor X, 5 (influences HLA class II expression); regulatory factor X5; retinoblastoma-like 1; retinoblastoma-like 1 (p107); retinoblastoma-like protein 1; RFX5
Mouse
Protein A/G
RUO
19650, 5933, 680111
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
KAB6
PBS with 0.08% sodium azide
P28749, Q64701
RBL1
GST fusion protein to the N terminus of p107.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat