Learn More
delta Catenin Monoclonal Antibody (6H11), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 339700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10447173
  • 469.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
delta Catenin Monoclonal antibody specifically detects delta Catenin in Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
delta Catenin
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.1% sodium azide
O60716, P30999
CTNND1
Recombinant fusion protein derivedfrom the N-terminus of murine p120ctn
RUO
12388, 1500, 311163, 428852, 483489
-20°C
Liquid
ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
6H11
Unconjugated
CTNND1
AA409437; AU019353; cadherin-associated Src substrate; Cadherin-associated Src substrate (CAS); CAS; Catenin (cadherin associated protein) delta 1; catenin (cadherin associated protein), delta 1; catenin (cadherin-associated protein), delta 1; catenin delta 1; catenin delta-1; catenin src; catenin, delta 1; Catns; CTNND; Ctnnd1; hypothetical protein; Kiaa0384; mKIAA0384; p120; p120 catenin; P120 CTN; P120 p120; P120 P120CTN; p120(CAS); p120(ctn); P120CAS; p120-catenin; P120CTN
Mouse
100 μL
Primary
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1 κ