Learn More
p130 Monoclonal Antibody (130P215 (DCS-215)), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA514305
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11315033
  • 477.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-14305 targets p130/Rb2 in IF, IHC (P), IP, and WB applications and shows reactivity with Human and Rat samples. The MA5-14305 immunogen is a synthetic peptide from p130 corresponding to aa878-913.
p130 Monoclonal antibody specifically detects p130 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
p130
Monoclonal
0.4 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Q08999
RBL2
A synthetic peptide from p130 corresponding to aa878-913
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
130P215 (DCS-215)
Unconjugated
RBL2
130 kDa retinoblastoma-associated protein; FLJ26459; p130; PPAR-alpha-interacting complex protein 128; PRB2; PRIC128; RB transcriptional corepressor like 2; Rb2; rb2 p130; Rbl2; RBR-2; retinoblastoma-like 2; retinoblastoma-like 2 (p130); retinoblastoma-like protein 2; Retinoblastoma-related protein 2
Mouse
Protein G
RUO
5934
4° C