Learn More
p230 trans Golgi Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 15, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 665.00 €
Spezifikation
Antigen p230 trans Golgi
Klon 15
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15875859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611280
50 μg
330.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611281
150 μg
665.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Golgi apparatus is a very complex and dynamic organelle that functions in protein sorting and modification. Numerous structural and regulatory proteins are involved in the budding, docking, and fusion of Golgi-directed vesicles. p230 trans Golgi is a peripheral membrane protein associated with the cytosolic face of the trans Golgi network (TGN). Protein sequence analysis indicates that it is highly hydrophilic and contains two proline-rich regions, as well as a high frequency of heptad repeats which are characteristic of α-helices that form dimeric coiled-coiled structures. Additionally, p230 trans Golgi contains a ESLALEELEL sequence, a motif of the acidic granin proteins that are found in secretory granules of neuroendocrine cells. p230 trans Golgi cycles between the cytosol and the TGN via non-clathrin coated vesicles in a G protein-dependent manner. The localization of p230 trans Golgi to the TGN is dependent on aromatic residues in its C-terminal non-coiled coil domain. Thus, p230 trans-Golgi is aTGN-specific protein that is important for the biogenesis of distinct populations of non-clathrin coated vesicles and, thus, functions in vesicular transport from the TGN.
Host Species: Mouse
Clone: 15
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human
Immunogen: Human p230 trans Golgi aa. 2063-2179
Formula Weight [Chemical]: 230kDa
Immunofluorescence, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
p230 trans Golgi
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
15
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
Human p230 trans Golgi aa. 2063-2179
Primary
Store undiluted at -20°C.