Learn More
p27 Kip1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517946
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11375913
  • 422.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse and rat based on sequence homology.
p27 Kip1 Polyclonal antibody specifically detects p27 Kip1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
p27 Kip1
Polyclonal
Unconjugated
Cdkn1b
AA408329; AI843786; Cdki1b; CDKN1B; CDKN4; CDN1B; cyclin dependent kinase inhibitor 1B; cyclin-dependent kinase inhibitor 1B; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27 Kip1); Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1); cyclin-dependent kinase inhibitor p27; Cyclin-dependent kinase inhibitor p27 Kip1; cyclin-dependent kinase inhibitor p27/Kip1; KIP1; MEN1B; MEN4; p27; P27 CDKN1B; p27(KIP1); p27Kip1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
1027
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P46527
Cdkn1b
Synthetic peptide sequence (EQTPKKPGLRRRQT) corresponding to the C-terminus amino acids of CDKN1B