Learn More
P2X7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA525581
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13272559
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
P2X7 Polyclonal antibody specifically detects P2X7 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
P2X7
Polyclonal
Unconjugated
P2RX7
AI467586; ATP receptor; MGC20089; P2rx7; P2X purinoceptor 7; p2X receptor 7; P2X(7); P2X7; P2X7 purinoceptor; P2X7 receptor; P2X7R; P2Z; P2Z receptor; Purinergic receptor; purinergic receptor P2X 7; purinergic receptor P2X, ligand gated ion channel, 7; purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 7; purinergic receptor P2X7; purinergic receptor P2X7 variant A
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
18439, 5027
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q99572, Q9Z1M0
P2RX7
KLH conjugated synthetic peptide between 563-592 amino acids from the C-terminal region of human P2RX7
400 μL
Primary
Human, Mouse