Learn More
P2Y1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534069
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15392681
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%) Gibbon, Monkey, Mouse (94%) Marmoset, Rat, Hamster, Bovine (89%) Rabbit, Pig (83%).
P2Y1 Polyclonal antibody specifically detects P2Y1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
P2Y1
Polyclonal
Unconjugated
P2ry1
ADP receptor; ATP receptor; P2 purinoceptor subtype Y1; P2 purinoreceptor subclass 2Y; P2RY1; P2y; P2Y ATP receptor 1; P2Y purinoceptor 1; P2Y1; P2Y1 receptor; p2y1r; p2y-1-r; platelet ADP receptor; Purinergic receptor; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 1; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 1; purinergic receptor P2Y1; Purinoceptor p2y1; Purinoceptor p2yr1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5028
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P47900
P2ry1
Synthetic 18 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human P2RY1 / P2Y1.