missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2Y1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA123558

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11550923

  • 514.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PA1-23558 detects Purinergic Receptor P2Y1 in Human samples.

P2Y1 Polyclonal antibody specifically detects P2Y1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

P2Y1
Polyclonal
Unconjugated
P2ry1
ADP receptor; ATP receptor; P2 purinoceptor subtype Y1; P2 purinoreceptor subclass 2Y; P2RY1; P2y; P2Y ATP receptor 1; P2Y purinoceptor 1; P2Y1; P2Y1 receptor; p2y1r; p2y-1-r; platelet ADP receptor; Purinergic receptor; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 1; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 1; purinergic receptor P2Y1; Purinoceptor p2y1; Purinoceptor p2yr1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5028
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P47900
P2ry1
Synthetic 15 amino acid peptide from C-terminus of human P2Y1
25 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote