Learn More
P2Y10 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534075
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15382751
  • 470.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey, Hamster (100%) Gibbon, Mouse, Rat, Panda, Bat, Bovine, Rabbit, Horse (94%).
P2Y10 Polyclonal antibody specifically detects P2Y10 in Hamster, Human, Non-human Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
P2Y10
Polyclonal
Unconjugated
P2RY10
5830408N17Rik; G-protein coupled purinergic receptor P2Y10; LYPSR2; P2RY10; p2Y purinoceptor 10; P2Y10; P2Y-like receptor; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 10; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 10; purinergic receptor P2Y10; putative P2Y purinoceptor 10; RGD1561912; RP3-333E23.1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27334
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
O00398
P2RY10
Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminus of human P2RY10 / P2Y10.
50 μg
Primary
Hamster, Human, Non-human Primate