Learn More
P2Y11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA120615
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11526232
  • 514.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Positive control: Dendritic cells
P2Y11 Polyclonal antibody specifically detects P2Y11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
P2Y11
Polyclonal
Unconjugated
P2RY11
P2RY11; P2Y purinoceptor 11; P2Y11; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 11; purinergic receptor P2Y11
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5032
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q96G91
P2RY11
Synthetic 16 amino acid peptide from 3rd extracellular domain of human P2Y11
25 μg