missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2Y6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA534094

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15392341

  • 514.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Orangutan, Gibbon, Monkey, Marmoset, Panda (100%) Dog, Pig (94%) Hamster, Bovine, Bat (88%) Rat, Rabbit (82%).

P2Y6 Polyclonal antibody specifically detects P2Y6 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

P2Y6
Polyclonal
Unconjugated
P2ry6
2010204J23Rik; G-coupled nucleotide receptor; MGC15335; P2 purinoceptor; P2ry6; P2Y ATP receptor 6; P2Y purinoceptor 6; p2y3 and chick; p2y3 receptor; P2Y6; P2Y6 receptor; PP2891; Purinoceptor p2y6; pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 6; pyrimidinergic receptor P2Y6
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5031
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q15077
P2ry6
Synthetic 17 amino acid peptide from C-terminus of human P2RY6 / P2Y6.
50 μg
Primary
Human, Non-human Primate
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote