Learn More
P2Y8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA120697
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11546252
  • 514.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-20697 detects P2Y8 in Human samples.
P2Y8 Polyclonal antibody specifically detects P2Y8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
P2Y8
Polyclonal
Unconjugated
P2RY8
G-protein coupled purinergic receptor P2Y8; MGC50878; P2RY8; P2Y purinoceptor 8; P2Y8; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 8; purinergic receptor P2Y8; RP11-261P4.4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
286530
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q86VZ1
P2RY8
Synthetic 20 amino acid peptide from C-terminus of human P2RY8 / P2Y8.
25 μg