Learn More
CBP Monoclonal Antibody (NM11), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA513634
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11384883
  • 538.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-13634 targets p300/CBP (CREB-Binding Protein) in ICC/IF and IHC (P) applications and shows reactivity with Human, Mink, mouse, Non-human primate, and Rat samples. The MA5-13634 immunogen is e1A affinity purified p300 protein.
CBP Monoclonal antibody specifically detects CBP in Human, Mink, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for ChIP Assay, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
CBP
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
P45481, Q6JHU9, Q92793
CREBBP
E1A affinity purified p300 protein
500 μL
Primary
Human, Mink, Mouse, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG2b κ
ChIP Assay, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
NM11
Unconjugated
CREBBP
AW558298; CBP; CBP/p300; CREB binding protein; CREB-binding protein; CREBBP; KAT3A; p300/CBP; RSTS; RTS
Mouse
Protein A
RUO
12914, 1387, 54244
4° C