Learn More
IL-12 p35 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA523226
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13227128
  • 469.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-12 p35 Polyclonal antibody specifically detects IL-12 p35 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IL-12 p35
Polyclonal
Unconjugated
IL12A
CLMF; CLMF p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit; il 12; IL-12 subunit p35; IL-12, subunit p35; Il12a; IL-12A; IL12p35; IL-12p35; IL35 subunit; ILN; Interleukin; Interleukin 12; interleukin 12 p35 subunit; interleukin 12, p35; interleukin 12a; interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35); Interleukin12; interleukin-12 alpha chain; interleukin-12 beta p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit; interleukin-12 subunit alpha; Ll12a; NF cell stimulatory factor chain 1; NFSK; NK cell stimulatory factor chain 1; NKSF1; P35
Rabbit
Protein A
RUO
3592
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
P29459
IL12A
A portion of amino acids 200-219 of IL-12A