Learn More
SAPK4 Monoclonal Antibody (R.618.4), Invitrogen™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA514994
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11554961
  • 422.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with other isoforms of p38 MAPK.
SAPK4 Monoclonal antibody specifically detects SAPK4 in Human, Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SAPK4
Monoclonal
Unconjugated
MAPK13
im:7136778; MAP kinase 13; MAP kinase p38 delta; MAPK 13; Mapk13; MAPK-13; mitogen activated protein kinase 13; mitogen-activated protein kinase 13; Mitogen-activated protein kinase p38 delta; p38 delta MAP kinase; p38delta; PRKM13; SAPK/Erk/kinase 4; SAPK4; Serk4; Stress-activated protein kinase 4
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
29513, 5603
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
R.618.4
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5
O15264, Q9WTY9
MAPK13
Synthetic peptide corresponding to residues around the carboxy terminus of p38d MAPK
100 μL
Primary
Human, Rat