Learn More
p47phox Monoclonal Antibody (G.207.2), Invitrogen™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA514778
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11500401
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
p47phox Monoclonal antibody specifically detects p47phox in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
p47phox
Monoclonal
35 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5
P14598
Ncf1
Synthetic peptide corresponding to residues around Asp217 of human p47phox
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
G.207.2
Unconjugated
Ncf1
47 kDa autosomal chronic granulomatous disease protein; 47 kDa neutrophil oxidase factor; NADPH oxidase organizer 2; NADPH oxidase subunit (47 kD); NADPH oxidase subunit (47kDa); Ncf1; NCF-1; NCF1A; NCF-47K; neutrop; neutrophil cytosol factor 1; neutrophil cytosolic factor 1; neutrophil cytosolic factor 1, (chronic granulomatous disease, autosomal 1); neutrophil NADPH oxidase factor 1; Nox organizer 2; NOXO2; nox-organizing protein 2; P47 phox; p47<phox>; p47phox; p47-phox; phagocyte oxidase 47 kDa; SH3 and PX domain-containing protein 1A; SH3PXD1A
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
653361
-20°C