Learn More
P4HA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531246
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13495757
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: PC-3. Predicted reactivity: Mouse (97%), Rat (95%), Pig (99%), Chicken (96%), Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
P4HA1 Polyclonal antibody specifically detects P4HA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
P4HA1
Polyclonal
Unconjugated
P4HA1
4-PH alpha-1; AL022634; collagen prolyl 4-hydroxylase alpha(I); C-P4Halpha(I); P4ha; P4ha1; PHalphaI; procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha 1 polypeptide; procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha polypeptide I; procollagen-proline,2-oxoglutarate-4-dioxygenase subunit alpha-1; prolyl 4-hydroxylase alpha subunit; prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1; prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1; prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide I
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5033
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
P13674
P4HA1
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 318 and 534 of Human P4HA1