Learn More
p53 Monoclonal Antibody (184727), APC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific MA523670
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15533362
  • 486.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
p53
Monoclonal
APC
Tp53
Antigen NY-CO-13; bbl; BCC7; bfy; bhy; cellular tumor antigen p53; Cys 51 Stop; EGK_08142; FLJ92943; HGNC11998; I79_002739; LFS1; Li-Fraumeni syndrome; mutant p53; mutant tumor protein 53; OTTMUSP00000006194; p44; p53; p53 cellular tumor antigen; p53 protein; p53 tumor suppressor; p53 tumor suppressor phosphoprotein; phosphoprotein p53; Tp53; tp53.L; transformation related protein 53; transformation-related protein 53; Trp248; Trp53; tumor protein 53; tumor protein p53; tumor protein p53 (Li-Fraumeni syndrome); tumor protein p53 L homeolog; tumor suppressor p53; tumor suppressor p53 phosphoprotein; tumor suppressor protein p53; tumor supressor p53; Tumour Protein p53; XELAEV_180196761mg; Xp53; Xrel3
Mouse
Protein A/G
RUO
7157
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
184727
Buffered saline solution with BSA and 0.09% sodium azide
P04637
Tp53
E. coli-derived recombinant human p53 Asp7-Asp393
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG2b