Learn More
GATAD2B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA141333
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11538271
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Suggested positive control: HeLa or RAW.
GATAD2B Polyclonal antibody specifically detects GATAD2B in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GATAD2B
Polyclonal
Unconjugated
GATAD2B
AL118180; C430014D17Rik; GATA zinc finger domain containing 2B; GATA zinc finger domain-containing protein 2B; GATAD2B; KIAA1150; mKIAA1150; MRD18; p66/p68; P66beta; p68; RGD1308533; transcription repressor p66 beta component of the MeCP1 complex; transcription repressor p66 component of the MeCP1 complex; transcriptional repressor p66-beta
Rabbit
Protein G
RUO
229542, 57459
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
Q8VHR5, Q8WXI9
GATAD2B
Synthetic peptide corresponding to residues 445-460 of mouse p66b.
100 μg
Primary
Human, Mouse