Learn More
p73 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA528931
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13493047
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji. Predicted reactivity: Rat (94%), Zebrafish (80%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
p73 Polyclonal antibody specifically detects p73 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
p73
Polyclonal
Unconjugated
TP73
deltaNp73; OTTHUMP00000003479; OTTHUMP00000003480; p53-like transcription factor; p53-related protein; P73; RP23-254N4.10; TAp73; Tp73; transformation related protein 73; Trp73; Tumor protein p73
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7161
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.89 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O15350
TP73
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 11 and 407 of Human p73