Learn More
p73 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA112695
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11536072
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control for this product is COS or IM9 myeloma cells.
p73 Polyclonal antibody specifically detects p73 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
p73
Polyclonal
Unconjugated
TP73
deltaNp73; OTTHUMP00000003479; OTTHUMP00000003480; p53-like transcription factor; p53-related protein; P73; RP23-254N4.10; TAp73; Tp73; transformation related protein 73; Trp73; Tumor protein p73
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation
RUO
22062, 7161
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.08% sodium azide
O15350, Q9JJP2
TP73, Trp73
GST-fused recombinant protein corresponding to the C-terminal of the p73 protein.
100 μg
Primary
Human, Mouse