Learn More
PARP Mouse, Unlabeled, Clone: 42, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen PARP
Klon 42
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611038
50 μg
330.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611039
150 μg
610.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) is a constitutively expressed, abundant nuclear protein. It has been referred to as “a molecular nick sensor” due to its recognition of, and catalytic activation by, single or double strand DNA breaks. The most critical ad extensively studied role of PARP is its participation in DNA base excision repair. Following binding to damaged DNA, PARP uses NAD+ to synthesize branched polymers of poly(ADP-ribose) on nuclear target proteins, including itself. Such modification of PARP increases its negative charge and results in loss of interactionwith DNA due to electrostatic repulsion. This opens the damaged DNA to DNA repair proteins. The poly(ADP-ribose) molecule is quickly degraded by poly (ADP-ribose) glycohydrolase that is found in association with PARP. PARP contains N-terminal DNA-binding domain (DBD), a central automodification domain that accepts poly (ADP-ribose), and a C-terminal catalytic domain. PARP is one of the earliest proteins targeted by caspase-3 during apoptosis. Although this protein is central to DNA repair, it has additional DNA-related functions that remain to be investigated.
Immunofluorescence, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
PARP
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
42
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Human, Mouse, Rat
Human PARP aa. 22-219
Primary
Store undiluted at -20°C.