Learn More
PDGF-A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA511722
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10556840
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PDGF-A Polyclonal antibody specifically detects PDGF-A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PDGF-A
Polyclonal
Unconjugated
PDGFA
PDGF A-chain; PDGF subunit A; PDGF1; PDGF-1; Pdgfa; PDGF-A; PDGFACP; platelet derived growth factor subunit A; platelet derived growth factor, alpha; platelet-derived growth factor A chain; platelet-derived growth factor A-chain; platelet-derived growth factor alpha chain; platelet-derived growth factor alpha polypeptide; Platelet-derived growth factor subunit A; Rpa1
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
5154
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P04085
PDGFA
KLH conjugated synthetic peptide between 60-89 amino acids from the N-terminal region of human PDGFA
400 μL