Learn More
PDI Mouse, Unlabeled, Clone: 34, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen PDI
Klon 34
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15875719
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610946
50 μg
330.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885719
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610947
150 μg
610.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The ER is the site of translation of membrane and secretory proteins. Following synthesis, it shuttles these proteins through a contiguous membrane system to their appropriate destinations. Protein disulfide isomerase (PDI) is an abundant, multifunctional, eukaryotic protein. Although it exhibits ubiquitous expression, it is primarily located in the ER lumen. Here, it functions to catalyze the isomerization of intramolecular disulfide bridges, thereby allowing them to generate their most thermodynamically stable configurations. This role in rearrangement has lead to the classification of PDI as a chaperone. Although protein folding occurs in its absence, PDI may be essential for it to proceed at a physiological relevant rate. In addition, PDI is the β-subunit of prolyl 4- hydroxylase and is a component of the triglyceride transfer complex. PDI is retained in the ER lumen via its C-terminal -KdaEL sequence. Via this sequence, it is continuously recycled back to the ER from other membranous compartments. Thus, PDI is a diverse protein whose primary function may be to correct disulfide bonding and, thus, ensure the most stable conformation of newly synthesized proteins.
Immunofluorescence, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
PDI
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
34
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Human, Mouse, Rat
Bovine PDI aa. 109-214
Primary
Store undiluted at -20°C.