Learn More
Phospho-ACK1 (Tyr518) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA513016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10626670
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine based on sequence homology.
Phospho-ACK1 (Tyr518) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-ACK1 (Tyr518) in Human samples. It is validated for Dot Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-ACK1 (Tyr518)
Polyclonal
Unconjugated
TNK2
ACK; ACK1; Ack-1; Activated CDC42 kinase 1; activated Cdc42-associated kinase 1; activated p21cdc42Hs kinase; Cdc42 GTPase-inhibiting protein; Cdgip; Non-receptor protein tyrosine kinase Ack; p21cdc42Hs; P21cdc42Hs kinase; Pyk1; Tnk2; tnk2 {ECO:0000250; tyrosine kinase non receptor 2; tyrosine kinase non-receptor protein 2; tyrosine kinase, non-receptor, 2; UniProtKB:Q07912}
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
10188
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Dot Blot
0.3 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q07912
TNK2
KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y518 of human ACK1
400 μL