Learn More
Phospho-ATRIP (Ser224) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA539777
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15596641
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
ATRIP is an 86 kDa protein that is phosphorylated by ATR, regulates ATR expression, and is an essential component of the DNA damage checkpoint pathway. It localizes to the intranuclear foci after DNA damage or inhibition of replication.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-ATRIP (Ser224)
Polyclonal
Unconjugated
ATRIP
ATM and Rad3-related-interacting protein, ATR interacting protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84126
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q8WXE1
ATRIP
A synthetic phosphopeptide derived from human ATRIP around the phosphorylation site of Ser224 (H-V-SP-P-R)