Learn More
Phospho-beta Catenin (Ser45) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 44208G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10199542
  • 461.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-beta Catenin (Ser45) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-beta Catenin (Ser45) in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-beta Catenin (Ser45)
Polyclonal
Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.3
P35222
CTNNB1
The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from a region of human beta-catenin that contains serine 45. The sequence is conserved in mouse, rat and frog.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
CTNNB1
armadillo; armadillo homolog; Bcatenin; b-catenin; beta 1 88kDa; beta catenin; Betacatenin; beta-catenin; beta-catenin 1; Bfc; C20orf33; Cadherin associated protein; catenin; catenin (cadherin associated protein), beta 1; catenin (cadherin associated protein), beta 1, 88kDa; catenin (cadherin-associated protein) beta 1; catenin (cadherin-associated protein), beta 1; catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa; Catenin b 1; Catenin b1; catenin beta; catenin beta 1; catenin beta 1 L homeolog; Catenin beta1; Catenin beta-1; Catenin β 1; Catenin β1; Catnb; CHBCAT; CTNB1; CTNNB; ctnnb1; ctnnb1.L; ctnnb1-a; ctnnb1-b; dJ633O20.1; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923; id:ibd2058; Mesc; MRD19; NAP; NYD-SP19; OK/SW-cl.35; OTTHUMP00000209289; P14L; PP8304; PRO2286; RP5-1118M15.1; wu:fb73e10; wu:fi81c06; wu:fk25h01; XELAEV_18031149mg; β catenin; βcatenin
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1499
-20°C