Learn More
Phospho-c-Abl (Tyr245) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 44250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 10159592
  • 530.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-c-Abl (Tyr245) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-c-Abl (Tyr245) in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-c-Abl (Tyr245)
Polyclonal
Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
P00519
ABL1
synthesized phosphopeptide derived from a region of human c-Abl that contains tyrosine 245
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
ABL1
Abelson murine leukemia oncogene; Abelson murine leukemia viral (v-abl) oncogene homolog 1; abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1; Abelson tyrosine-protein kinase 1; Abl; Abl 1 antib; ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase; Abl1; ABL2; ABLL; AI325092; ARG; B30; bcr/abl; bcr/c-abl oncogene protein; c-ABL; c-abl oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase; c-abl oncogene 1, receptor tyrosine kinase; c-ABL1; E430008G22Rik; JTK7; p150; Proto-oncogene c-Abl; proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1; RP11-83J21.1; Tyrosine kinase ARG; tyrosine-protein kinase ABL1; v-abl; v-abl Abelson murine leukemia oncogene 1; v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene 1; v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
25
-20°C