Learn More
Phospho-Calcium Sensing Receptor (Thr888) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA538432
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15595351
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Senses changes in the extracellular concentration of calcium ions. The activity of this receptor is mediated by a G- protein that activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-Calcium Sensing Receptor (Thr888)
Polyclonal
Unconjugated
CASR
CASR, CaSR, Extracellular calcium-sensing receptor precursor, GPRC2A, PCAR1, Parathyroid Cell calcium-sensing receptor
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
12374, 24247, 846
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P41180, Q9QY96, P48442
CASR
A synthetic phosphopeptide derived from human Calcium Sensing Receptor around the phosphorylation site of Thr888 (R-A-TP-L-R)
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat