Learn More
Phospho-eIF4B (Ser422) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517615
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11552510
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
Phospho-eIF4B (Ser422) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-eIF4B (Ser422) in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-eIF4B (Ser422)
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P23588, Q8BGD9
Eif4b
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding pSer422 of human eIF4B
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
Eif4b
2310046H11Rik; AL024095; C85189; Eif4a2; EIF4B; eIF-4B; Eukaryotic translation initiation factor 4B; hCG_2014609; hypothetical protein; PRO1843
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1975, 300253, 75705
-20°C