missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-eIF4E (Ser209) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen 44528G

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg

Artikelnummer. 10332563

  • 469.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Phospho-eIF4E (Ser209) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-eIF4E (Ser209) in Human, Mouse, Rabbit, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Phospho-eIF4E (Ser209)
Polyclonal
Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
P06730, P29338, P63073, P63074
Eif4e
The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from the region of human eIF4E that contains serine 209. The sequence is conserved in mouse, rat and rabbit.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rabbit, Rat
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Eif4e
AUTS19; CBP; EG668879; EIF4E; EIF-4E; EIF4E1; EIF4EL1; Eif4e-ps; EIF4F; eIF-4F 25 kDa subunit; eukaryotic translation initiation factor 4E; eukaryotic translation initiation factor 4E-like 1; eukaryotic translation initiation factor 4E-like protein; eukaryotic translation initiation factor 4-like protein; If4e; MGC111573; mRNA cap-binding protein; OTTHUMP00000219703; OTTHUMP00000219704; OTTHUMP00000219705; translation initiation factor eIF-4E
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100009338, 117045, 13684, 1977
-20°C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote