missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-ELK1 (Ser383) Monoclonal Antibody (S.110.6), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA515225

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11559541

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

It is not recommended to aliquot this antibody.

Phospho-ELK1 (Ser383) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-ELK1 (Ser383) in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Phospho-ELK1 (Ser383)
Monoclonal
905 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5
P19419
ELK1
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues around pSer383 of human Elk-1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
S.110.6
Unconjugated
ELK1
ELK 1; ELK1; Elk-1; ELK1, ETS transcription factor; ELK1, member of ETS oncogene family; ETS domain-containing protein Elk-1; ETS transcription factor ELK1; ETS-like gene 1; Oncogene Elk1; tyrosine kinase (ELK1) oncogene
Mouse
Affinity chromatography
RUO
2002
-20°C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote