Learn More
Phospho-HSL (Ser563) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517488
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11502390
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with Ser565 phosphorylated HSL.
Phospho-HSL (Ser563) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-HSL (Ser563) in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-HSL (Ser563)
Polyclonal
Unconjugated
LIPE
4933403G17Rik; AOMS4; EC 3.1.1.79; FPLD6; hormone - sensitive lipase testicular isoform; hormone-sensitive lipase; hormone-sensitive lipase testicular isoform; HSL; HSL antibody; LHS; lipase E; lipase E, hormone sensitive type; lipase, hormone sensitive; lipase, hormone-sensitive; LIPE; LIPS
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16890
-20°C
Liquid
Western Blot
41 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P54310
LIPE
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding pSer552 of human HSL (equivalent to pSer563 of rat HSL)