Learn More
Phospho-HSL (Ser565) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517487
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11592380
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with Ser563 phosphorylated HSL.
Phospho-HSL (Ser565) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-HSL (Ser565) in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-HSL (Ser565)
Polyclonal
Unconjugated
LIPE
4933403G17Rik; AOMS4; EC 3.1.1.79; FPLD6; hormone - sensitive lipase testicular isoform; hormone-sensitive lipase; hormone-sensitive lipase testicular isoform; HSL; HSL antibody; LHS; lipase E; lipase E, hormone sensitive type; lipase, hormone sensitive; lipase, hormone-sensitive; LIPE; LIPS
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16890, 3991
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
5 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P54310, Q05469
LIPE
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding pSer554 of human HSL (Ser565 of rat HSL)
100 μL
Primary
Human, Mouse