missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-HSP27 (Ser82) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen 44534G

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10727133

  • 466.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Phospho-HSP27 (Ser82) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-HSP27 (Ser82) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Phospho-HSP27 (Ser82)
Polyclonal
Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
P04792
HSPB1
The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from a region of human HSP27 that contains serine 82.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
HSPB1
27kDa; 28 kDa heat shock protein; CMT2F; DKFZp586P1322; epididymis secretory protein Li 102; estrogen-regulated 24 kDa protein; Growth-related 25 kDa protein; heat shock 25 kDa protein; Heat shock 27 kDa protein; heat shock 27kD protein 1; heat shock 27kDa protein 1; Heat shock protein; heat shock protein 1; heat shock protein 27 kDa beta-1; heat shock protein B1; heat shock protein beta-1; heat shock protein family B (small) member 1; heat shock protein, 25 kDa; heat-shock protein; HEL-S-102; HMN2B; HS; HS.76067; HSP; HSP 25; HSP 27; Hsp25; HSP27; HSP28; HSPB1; p25; Phospho-HSP 27; SRP27; Stress-responsive protein 27; truncated hsp25
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3315
-20°C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote