missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-HSP27 (Ser78) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA512779

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10735102

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Phospho-HSP27 (Ser78) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-HSP27 (Ser78) in Human samples. It is validated for Dot Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Phospho-HSP27 (Ser78)
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
P04792
HSPB1
KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S78 of human HSPB1
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Dot Blot
Unconjugated
HSPB1
27kDa; 28 kDa heat shock protein; CMT2F; DKFZp586P1322; epididymis secretory protein Li 102; estrogen-regulated 24 kDa protein; Growth-related 25 kDa protein; heat shock 25 kDa protein; Heat shock 27 kDa protein; heat shock 27kD protein 1; heat shock 27kDa protein 1; Heat shock protein; heat shock protein 1; heat shock protein 27 kDa beta-1; heat shock protein B1; heat shock protein beta-1; heat shock protein family B (small) member 1; heat shock protein, 25 kDa; heat-shock protein; HEL-S-102; HMN2B; HS; HS.76067; HSP; HSP 25; HSP 27; Hsp25; HSP27; HSP28; HSPB1; p25; Phospho-HSP 27; SRP27; Stress-responsive protein 27; truncated hsp25
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
3315
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote