Learn More
Phospho-IP3 Receptor 1 (Ser1588, Ser1598) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA538628
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15585541
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-IP3 Receptor 1 (Ser1588, Ser1598) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-IP3 Receptor 1 (Ser1588, Ser1598) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-IP3 Receptor 1 (Ser1588, Ser1598)
Polyclonal
Unconjugated
Itpr1
ACV; CLA4; D6Pas2; ENSMUSG00000072853; Gm10429; I145TR; inositol 1,4,5-triphosphate receptor 1; inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1; inositol 1,4,5-trisphosphate receptor 1; inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1; inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, type 1; inositol 1,4,5-trisphosphate-binding protein P400; InsP>3<R type I; Insp3r; InsP3R type I; insP3R1; IP3 receptor; IP3 receptor isoform 1; Ip3r; IP-3-R; IP3R 1; IP3R1; Itpr1; Itpr-1; opisthotonus; opt; P400; Pcd6; Pcp1; Pcp-1; PPP1R94; protein PCD-6; protein phosphatase 1, regulatory subunit 94; Purkinje cell protein 1; SCA15; SCA16; SCA29; SI-SIII-SIIA; Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor; type 1 InsP3 receptor
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16438, 25262, 3708
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide ELISA
1 mg/mL
Dulbecco's PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P11881, P29994, Q14643
Itpr1
A synthetic phosphopeptide derived from human Inositol 1,4,5-trisphosphate R1 around the phosphorylation site of Ser1598/1588 (R-D-SP-V-L)
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat