Learn More
Phospho-IRS1 (Tyr1179) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 44822G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10558163
  • 497.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-IRS1 (Tyr1179) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-IRS1 (Tyr1179) in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-IRS1 (Tyr1179)
Polyclonal
Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.3
P35568
IRS1
The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from the region of IRS-1 that contains tyrosine 1179. The sequence is conserved among multiple species including human, mouse, rat and chicken.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
IRS1
G972R; HIRS-1; Insulin receptor substrate 1; IRS1; IRS-1; IRS1IRM; pp185
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3667
-20°C