Learn More
Phospho-KSR1 (Ser392) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517582
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11522480
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
Phospho-KSR1 (Ser392) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-KSR1 (Ser392) in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-KSR1 (Ser392)
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Q61097, Q8IVT5
KSR1
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding pSer392 of mouse KSR1
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
KSR1
AW492498; B-KSR1; CAP kinase; D11Bhm183e; D11Bhm184e; hb; HB protein; kinase KSR1; Kinase suppressor of Ras 1; Ksr; KSR1; mKSR1; OTTHUMP00000162931; protein Hb; RSU2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16706, 360573, 8844
-20°C