Learn More
Phospho-p27 Kip1 (Thr187) Monoclonal Antibody (2B10B7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 379700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10067322
  • 459.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-p27 Kip1 (Thr187) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-p27 Kip1 (Thr187) in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-p27 Kip1 (Thr187)
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P46527
Cdkn1b
Synthetic peptide encompassing the phosphorylated Thr187 residue of human p27
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
ELISA, Western Blot
2B10B7
Unconjugated
Cdkn1b
AA408329; AI843786; Cdki1b; CDKN1B; CDKN4; CDN1B; cyclin dependent kinase inhibitor 1B; cyclin-dependent kinase inhibitor 1B; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27 Kip1); Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1); cyclin-dependent kinase inhibitor p27; Cyclin-dependent kinase inhibitor p27 Kip1; cyclin-dependent kinase inhibitor p27/Kip1; KIP1; MEN1B; MEN4; p27; P27 CDKN1B; p27(KIP1); p27Kip1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
1027
-20°C