missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-p47phox (Ser370) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA538798

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg

Artikelnummer. 15545711

  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

p47phox (NCF1) is required, along with NCF2 and membrane bound cytochrome b558, for activation of the latent NADPH oxidase. This oxidase is a multicomponent enzyme that is activated to produce superoxide anion. Mutations in the gene can result in granulomatous disease.
Spezifikation

Spezifikation

Phospho-p47phox (Ser370)
Polyclonal
Unconjugated
NCF1
Neutrophil cytosol factor 1, NCF-1, 47 kDa autosomal chronic granulomatous disease protein, 47 kDa neutrophil oxidase factor, NCF-47K, Neutrophil NADPH oxidase factor 1, Nox organizer 2, Nox-organizing protein 2, SH3 and PX domain-containing protein 1A, p47-phox, NCF1, NOXO2, SH3PXD1A
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
114553, 17969, 653361
-20°C
Liquid
Peptide ELISA
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P14598, Q09014, F1M707
NCF1
A synthetic phosphopeptide derived from human p47 phox around the phosphorylation site of Ser370 (R-P-SP-A-D)
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote