Learn More
Phospho-VPS34 (Ser676) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA512799
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10755492
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse, porcine, rat and Xenopus based on sequence homology.
Phospho-VPS34 (Ser676) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-VPS34 (Ser676) in Human samples. It is validated for Dot Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-VPS34 (Ser676)
Polyclonal
Unconjugated
Pik3c3
5330434F23Rik; catalytic phosphatidylinositol 3-kinase 3; catalytic subunit type 3 Antibody; class 3 phosphoinositide-3-kinase; Class III PI 3-kinase; hVps34; hVps34 Antibody; OTTMUSP00000023341; OTTMUSP00000023350; phosphatidylinositol 3-kinase; Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3; phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit; phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic subunit type 3; Phosphoinositide-3-kinase class 3; phosphoinositide-3-kinase, class 3; PI3K type 3; PI-3K Vps34p; pi3kc3; PI3-kinase type 3; Pik3c3; PIK3C3 Antibody; PtdIns-3-kinase type 3; VPS34
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
5289
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Dot Blot
0.32 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q8NEB9
Pik3c3
KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S676 of human PI3KC3
400 μL