Learn More
Phospho-PKC gamma (Thr655) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 44965
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 10057622
  • 484.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-PKC gamma (Thr655) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-PKC gamma (Thr655) in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-PKC gamma (Thr655)
Polyclonal
Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
P05129, P63318
PRKCG
The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from a region of human PKC-gamma that contains threonine 655
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
PRKCG
PKC; Pkcc; PKCG; PKCgamma; PKC-gamma; PKCI; Prkc; Prkcc; PRKCG; protein kinase C gamma; protein kinase C gamma type; protein kinase C type I (gamma type); protein kinase C, gamma; RATPKCI; SCA14
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
18752, 5582
-20°C