Learn More
Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 716900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10231873
  • 455.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) in Bovine, Human, Mouse, Ovine, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-STAT5 alpha (Tyr694)
Polyclonal
Unconjugated
STAT5A
AA959963; mammary gland factor; mammary gland factor STAT5A; mammary gland factor; transcription factor; Mgf; Mpf; signal transducer and activator of transcription 5; signal transducer and activator of transcription 5a; signal transducer and activator of transcription factor 5A; STAT; STAT5; STAT5A; STAT5A, Mammary Gland Factor; STAT5A/MGF; STAT5B; STATA5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
20850, 24918, 282375, 443419, 6776
-20°C
Liquid
ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P42229, P42230, P42231, Q62771, Q95115
STAT5A
Synthetic tyrosine-phosphorylated peptide encompassing the conserved C-terminal tyrosine phosphorylation site (Y694) of murine STAT5. This peptide is conserved in human, bovine, sheep, and rat STAT5 proteins
50 μg
Primary
Bovine, Human, Mouse, Ovine, Rat