Learn More
Phospho-TSC2 (Ser939) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA512845
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10755292
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse based on sequence homology.
Phospho-TSC2 (Ser939) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-TSC2 (Ser939) in Human samples. It is validated for Dot Blot, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-TSC2 (Ser939)
Polyclonal
Unconjugated
TSC2
LAM; Nafld; OTTHUMP00000198394; PPP1R160; protein phosphatase 1, regulatory subunit 160; Rc; renal carcinoma; Tcs2; Tsc2; TSC4; Tuberin; tuberous sclerosis 2; tuberous sclerosis 2 homolog protein; tuberous sclerosis 2 protein; Tuberous sclerosis 2 protein homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
7249
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Dot Blot, Immunocytochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P49815
TSC2
KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S939 of human TSC2
400 μL