Learn More
Phospho-TYK2 (Tyr1054, Tyr1055) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517898
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11577140
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with Tyk2 protein phosphorylated at other sites.
Phospho-TYK2 (Tyr1054, Tyr1055) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-TYK2 (Tyr1054, Tyr1055) in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-TYK2 (Tyr1054, Tyr1055)
Polyclonal
Unconjugated
TYK2
4833430L21Rik; AW540162; BRE1; BRE1A; C79397; hBRE1; IMD35; JTK1; mKIAA4116; Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2; Tyk2; tyrosine kinase 2; tyrosine kinase TYK2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7297
-20°C
Liquid
Western Blot
121 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P29597
TYK2
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding pTyr1054/1055 of human Tyk2 protein