Learn More
Phospho-Tyrosine Hydroxylase (Ser40) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517799
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11353292
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
Phospho-Tyrosine Hydroxylase (Ser40) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-Tyrosine Hydroxylase (Ser40) in Human, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-Tyrosine Hydroxylase (Ser40)
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P04177, P07101
TH
Synthetic phosphopeptide corresponding to the sequence surrounding pSer40 of human tyrosine hydroxylase
100 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
TH
dystonia 14; DYT14; DYT5b; EC 1.14.16.2; HGNC:11782; Th; TH isoform 3; TH isoform a; th1; TH-4; The; TY3H; TYH; TYH antibody; Tyrosine 3-hydroxylase; tyrosine 3-monooxygenase; tyrosine hydroxylase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
25085, 7054
-20°C